APIファミリー
codeine
メーカー/製品名
USP
薬剤管理
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
N1(C2C3C4(C(Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(CC3)O)CC1)C.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H23NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-13,17,20H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
ZGSZBVAEVPSPFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
- Hydrocodone Bitartrate and Homatropine Methylbromide Tablets
- Hydrocodone Bitartrate
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1200804-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)