Merck
1162421
USP
ダイゼイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4′,7-ジヒドロキシイソフラボン, 7-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, 7-ヒドロキシ-3-(4-ヒドロキシフェニル)­クロモン, イソアウロスタチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O4
CAS番号:
分子量:
254.24
Beilstein:
231523
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
daidzein
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-8,16-17H
InChI Key
ZQSIJRDFPHDXIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Daidzein USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Red Clover Tablets
  • Red Clover Aerial Parts Isoflavone Aglycones Dry Extract
  • Powdered Red Clover
  • Red Clover
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
  • Powdered Red Clover Extract
生物化学的/生理学的作用
ダイズイソフラボンダイゼインは、7,12-ジメチルベンズ[a]アントラセン (DMBA)が引き起こす酸化損傷から肝細胞を保護します。DMBAによって下方制御されたカタラーゼおよびスーパーオキシドジスムターゼ活性がダイゼインによって回復しました。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1162421-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)