Merck
1138201
USP
クリオキノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-クロロ-7-ヨード-8-キノリノール, 5-クロロ-8-ヒドロキシ-7-ヨードキノリン, クリオキノール, ヨードクロロヒドロキシキン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5ClINO
CAS番号:
分子量:
305.50
Beilstein:
153637
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clioquinol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI Key
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
クリオキノール USP 標準品は、USP 公定書が規定する特定の品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。次のような USP モノグラフでも使用できます:
  • クリオキノール・ヒドロコルチゾンクリーム
  • クリオキノール・ヒドロコルチゾン軟膏
  • クリオキノールクリーム
  • クリオキノール軟膏
  • 複合クリオキノール外用パウダー
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1138201-500MG:4548173354729
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kazuyuki Kawamura et al.
Biochemical and biophysical research communications, 452(1), 181-185 (2014-04-24)
Subacute myelo-optico-neuropathy (SMON) is a progressive neurological disorder affecting the spinal cord, peripheral nerves and optic nerves. Although it has been assumed that SMON was caused by intoxication of clioquinol, the mechanism underlying clioquinol-induced neurotoxicity is not fully understood. This
Pei-Teh Chang et al.
Neuropharmacology, 92, 146-157 (2015-01-18)
Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder characterized by deposition of β-amyloid (Aβ) fibrils accompanied with progressive neurite loss. None of the clinically approved anti-Alzheimer's agents target both pathological processes. We hypothesized that conjugation of a metal chelator to destabilize Aβ
Turan Yildiz et al.
International journal of surgery (London, England), 15, 17-22 (2015-02-02)
The aim of this study is to investigate the expected adhesion-modifying effect of clinoquinol which has metal-chelating feature that limits the inflammation and fibroblastic activity. A total of 40 Wistar Albino rats were included, which were divided into 5 groups.