1105155
USP
Chebulagic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-[(4R,5S,7R,25S,26R,29S,30S,31S)-13,14,15,18,19,20,31,35,36-nonahydroxy-2,10,23,28,32-pentaoxo-5-(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy-3,6,9,24,27,33-hexaoxaheptacyclo[28.7.1.04,25.07,26.011,16.017,22.034,38]octatriaconta-1(37),11,13,15,17,19,21,34(38),35-nonaen-29-yl]acetic acid
About This Item
おすすめの製品
APIファミリー
chebulagic acid
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H]2[C@H](CC(O)=O)C(=O)O[C@@H]3[C@H]4COC(=O)c5cc(O)c(O)c(O)c5-c6c(O)c(O)c(O)cc6C(=O)O[C@@H]3[C@@H](OC(=O)c7cc(O)c(O)c(OC1=O)c27)[C@@H](O4)OC(=O)c8cc(O)c(O)c(O)c8
InChI
1S/C41H30O27/c42-13-1-8(2-14(43)24(13)49)35(56)68-41-34-33-31(64-39(60)12(6-19(47)48)22-23-11(38(59)67-34)5-17(46)27(52)32(23)65-40(61)30(22)55)18(63-41)7-62-36(57)9-3-15(44)25(50)28(53)20(9)21-10(37(58)66-33)4-16(45)26(51)29(21)54/h1-5,12,18,22,30-31,33-34,41-46,49-55H,6-7H2,(H,47,48)/t12-,18+,22-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
InChI Key
HGJXAVROWQLCTP-YABCKIEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1105155-25MG:
試験成績書(COA)