安全性情報
1096906
USP
Cefaclor
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Cefaclor monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14ClN3O4S · H2O
CAS番号:
分子量:
385.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefaclor
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1[C@H]2N(C(=C(C1)Cl)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3.O
InChI
1S/C15H14ClN3O4S.H2O/c16-8-6-24-14-10(13(21)19(14)11(8)15(22)23)18-12(20)9(17)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,9-10,14H,6,17H2,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t9-,10-,14-;/m1./s1
InChI Key
WKJGTOYAEQDNIA-IOOZKYRYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefaclor USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cefaclor Capsules
  • Cefaclor Extended-Release Tablets
  • Cefaclor for Oral Suspension
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1096906-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldona Majcher et al.
Analytica chimica acta, 855, 51-59 (2014-12-30)
We determine the association constants for ligand-protein complex formation using the flow injection method. We carry out the measurements at high flow rates (F=1 mL min(-1)) of a carrier phase. Therefore, determination of the association constant takes only a few
Chenrong Huang et al.
Journal of chromatographic science, 52(7), 636-640 (2013-07-11)
A novel method has been developed for the determination of cefaclor in human plasma by ultra-performance liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS). The plasma was treated by a single step of protein precipitation with acetonitrile. The chromatographic separation