Merck
1090706
USP
カペシタビン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5′-デオキシ-5-フルオロ-N-[(ペンチロキシ)カルボニル]シチジン, Ro-9-1978
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22FN3O6
CAS番号:
分子量:
359.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
capecitabine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(N=C(NC(OCCCCC)=O)C(F)=C2)=O)O[C@@H]1C
InChI
1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
InChI Key
GAGWJHPBXLXJQN-UORFTKCHSA-N
遺伝子情報
human ... TYMS(7298)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Capecitabine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Capecitabine Tablets
生物化学的/生理学的作用
カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。
カペシタビンは抗癌剤(ドキシフルリジンのプロドラッグ)であり、腫瘍部位において代謝されて 5-フルオロウラシルを生成します。カペシタビンは3段階の酵素反応と以下の2種類の中間代謝物を経由して活性化され、最終的に5-フルオロウラシルを生成します:5′-デオキシ-5-フルオロシチジン(5′-DFCR)および 5′-デオキシ-5-フルオロウリジン(5′-DFUR)。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1090706-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)