Merck
1034862
USP
アンドログラホリド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
(3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-デカヒドロ-6-ヒドロキシ-5-(ヒドロキシメチル)-5,8a-ジメチル-2-メチレン-1-ナフタレニル]エチリデン]ジヒドロ-4-ヒドロキシ-2(3H)-フラノン, ent-(3β,12E,14R)-3,14,19-トリヒドロキシ-8(17),12-ラブダジエン-16,15-オリド, アンドログラフィス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30O5
CAS番号:
分子量:
350.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
andrographolide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
InChI
1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI Key
BOJKULTULYSRAS-OTESTREVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Andrographolide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Powdered Andrographis Extract
  • Powdered Andrographis
  • Andrographis
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1034862-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
クルクミン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1151855
クルクミン