Merck
1029986
USP
リン酸水素二アンモニウム 二塩基性
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
リン酸水素アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム, リン酸水素二アンモニウム(sec)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2HPO4
CAS番号:
分子量:
132.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ammonium phosphate
メーカー/製品名
USP
mp
155 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI Key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ammonium phosphate dibasic USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1029986-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)