Merck
1022808
USP
2-アミノ-5-クロロベンゾフェノン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-クロロ-2-ベンゾイルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)COC6H5
CAS番号:
分子量:
231.68
Beilstein:
475640
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
詳細
API family: alprazolam
APIファミリー
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
メーカー/製品名
USP
mp
96-98 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
InChI Key
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Amino-5-chlorobenzophenone is a organic nonlinear optical material.
アプリケーション
It was used in the determination of chlordiazepoxide and mebeverine HCl using HPLC method.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
388.4 °F - closed cup
引火点(℃)
198 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
1022808-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on organic single crystal: 2-amino-5-chlorobenzophenone (2A-5CB).
Babu, R. Ramesh, et al.
Journal of Crystal Growth, 265.1, 290-295 (2004)
Simultaneous HPLC Determination of Chlordiazepoxide and Mebeverine HCl in the Presence of Their Degradation Products and Impurities.
El-Shaheny, Rania N., and Fathalla F. Belal.
Journal of Chemistry, 2015, 1-9 (2015)