Merck
1009479
USP
2-アセチルピリジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
メチル 2-ピリジルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO
CAS番号:
分子量:
121.14
Beilstein:
107759
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
2-acetylpyridine
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChI Key
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
2-Acetylpyridine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joëlle Akl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12721-12733 (2014-07-12)
The 4'-(2-fluorenyl)-2,2':6',2''-terpyridine (FT) ligand and its cis(Cl,Cl)- and trans(Cl,Cl)-[Ru(II)(FT)Cl2(NO)](PF6) complexes have been synthesized. Both isomers were separated by HPLC and fully characterized by (1)H and (13)C NMR. The X-ray diffraction crystal structures were solved for FT (Pna21 space group, a
Subhashree P Dash et al.
Journal of inorganic biochemistry, 144, 1-12 (2015-01-13)
Three dioxidovanadium(V) complexes [VO2L(1-3)] (1-3) [HL(1)=1-napthoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine, HL(2)=2-furoyl hydrazone of 2-acetyl pyridine and H2L(3)=isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy benzaldehyde] have been reported. All the complexes were characterized by various spectroscopy (IR, UV-visible and NMR) and the molecular structures