APIファミリー
abacavir
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H14N6O/c12-9-8-10(16-11(13)15-9)17(5-14-8)7-2-1-6(3-7)4-18/h1-2,5-7,18H,3-4H2,(H4,12,13,15,16)/t6-,7+/m1/s1
InChI Key
ZKJUXHDSLJYKED-RQJHMYQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1000420-20MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
低分子とは、通常、分子量900ダルトン未満のイオンおよび化合物を指します。これらの化合物は、さまざまな化学的性質(修飾)を有するシリカ粒子またはモノリス型の固定相を主に用いるHPLC、UHPLCおよびLC-MSを用いて、効率よく分離することが可能です。