Merck
Z777105
SRT®-C SEC-150 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, PEEK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SRT®-C SEC-150 Gel Filtration Guard Column, 5 μm, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
物質
PEEK
認証
suitable for USP L59
製品種目
SRT®
分子量
500-150,000
メーカー/製品名
Sepax 235150P-4605
包装
1 ea of
パラメーター
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
5 cm × 4.6 mm
不純物
<10 ppm metals
マトリックス
spherical silica
fully porous particle
マトリックス活性基
hydrophilic polymer phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
150 Å
operating pH range
2.0-8.5
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The bonded phase in SRT-C SEC columns is more polar than the hydrophilic phase used in SRT columns, making SRT-C columns better suited for the gel filtration analysis of more hydrophobic bioopolymers such as membrane proteins and pegylated antibodies. SRT-C columns share with SRT columns the same 5 micron silica particle and the same wide range of pore sizes so you can select the pore size that will allow full access for your compound of interest.
SRT-C User Manual
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)