Merck
Y0002192
アンプロリウム 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-([4-アミノ-2-プロピル-5-ピリミジニル]メチル)-2-メチルピリジニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C14H19N4Cl · HCl
CAS番号:
分子量:
315.24
Beilstein:
4118699
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
amprolium
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI Key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Amprolium hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002192:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00021924061841558309