Merck
Y0002139
システム適合性用ゾルピデム
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ゾルピデム, N,N,6-トリメチル-2-(4-メチルフェニル)-イミダゾ[1,2-a]ピリジン-3-アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N3O
CAS番号:
分子量:
307.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質水準
APIファミリー
zolpidem
メーカー/製品名
EDQM
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChI Key
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Zolpidem for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0002139:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y00021394061841292289