Merck
SU860198
Supelco
バリアンオートサンプラー用2つ入りキット
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 100 ea
外径
11.6 mm
直径× H × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
セプタム厚
1.3 mm
容量
1.5 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)