Merck
SU860155
Supelco
ショートスレッドスクリューキャップ, 9 mmスレッド, ライナー付き
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
NACRES:
NB.11
物質
beige silicon liner
blue polypropylene screw cap (open-top)
特徴
UltraBond
硬度
45 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1 × 1000 ea (SU860155)
利用可能性
not available in USA
厚さ
1.3 mm
フィッティング
for 9 mm (short thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)