Merck
SAAR4123900
硫酸マグネシウム
dry, uniLAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MgSO4
CAS番号:
分子量:
120.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
蒸気密度
<0.01 (vs air)
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
uniLAB
形状
dry
包装
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)