Merck
SAAR3067500
8-ヒドロキシキノリン
univAR
別名:
オキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
114512
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR3067500EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI Key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)