Merck
SAAR3063040
Hydrochloric acid
32%, univAR
別名:
Hydrochloric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
Beilstein:
1098214
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
製品名
塩酸, univAR
蒸気密度
1.3 (vs air)
蒸気圧
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
製品種目
univAR
包装
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LC)
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063040LP)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR3063040LL)
bp
>100 °C (lit.)
密度
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)