Merck
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
グレード:
anhydrous
グレード
anhydrous
製品種目
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2475000EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)