Merck
SAAR2340800
硫酸鉄(III) 水和物
uniLAB
別名:
硫酸第二鉄 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
399.88 (anhydrous basis)
MDL番号:
製品種目
uniLAB
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR2340800EM)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chemically pure
For laboratory use only
法的情報
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)