Merck
SAAR191235
硝酸銀 溶液
0.1 N (0.1 mol/L)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191235LC)
濃度
0.1 N (0.1 mol/L)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For laboratory use only
ピクトグラム
CorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)