Merck
SAAR191165
過マンガン酸カリウム
別名:
Potassium permanganate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KMnO4
CAS番号:
分子量:
158.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352312
包装
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR191165LC)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI Key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
不均一酸化に適しています。
For laboratory use only
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)