Merck
SAAR1461070
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
包装
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR1461070LL)
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461070KF)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
保管温度
2-30°C
アプリケーション
For laboratory use only
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)