Merck
SAAR1122720
塩化アンモニウム
univAR
別名:
サルミアック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Cl
CAS番号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
reagent grade
蒸気密度
1.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 160.4 °C)
製品種目
univAR
包装
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI Key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Analysed reagent
For laboratory use only
法的情報
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)