安全性情報
RAD169
radiello カートリッジ吸収剤
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
マトリックス
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling HCl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.