メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
アプリケーション
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 50) colour reference standard is used for visual measurement of colour of solutions in the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual colour analysis by ASTM D 1209 test method.
特徴および利点
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Available with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PTCO050-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)