PHR9223
4-Nitroso-hydrochlorothiazide
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
6-chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1lambda6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide, N-Nitroso Hydrochlorothiazide, 4-Nitroso-HCT, 6-Chloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ6,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC2=C(S(NCN2N=O)(=O)=O)C=C1S(=O)(N)=O
InChI
1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
InChI Key
QJNIRHJVSXLTEW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9223-BULK:
PHR9223-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)