Merck
PHL89868
ベルガモチン
phyproof® Reference Substance
別名:
ベルガプチン, ベルガモチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O4
CAS番号:
分子量:
338.40
Beilstein:
1353914
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
75-80 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
InChI Key
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89868-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)