Merck
PHL89741
ネオヘスペリジン
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-4′-メトキシ-3′,5,7-トリヒドロキシフラバノン-7-[2-O-(α-L-ラムノピラノシル)-β-D-グルコピラノシド]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H34O15
CAS番号:
分子量:
610.56
Beilstein:
74945
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
神経保護作用や抗酸化作用を持つフラバノングリコシドです。その他の柑橘類フラバノンとは異なり、ラットモデルの口腔癌化を阻害しませんが、胃炎と胃病変に保護効果を発揮します。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL89741-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)