Merck
PHL89732
trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester
phyproof® Reference Substance
別名:
Ethyl trans-4-methoxycinnamate, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid ethyl ester, trans-4-Methoxycinnamic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O3
CAS番号:
分子量:
206.24
Beilstein:
2210033
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
InChI Key
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89732-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)