Merck
PHL89571
アスパラチン
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-(3-β-D-グルコピラノシル-2,4,6-トリヒドロキシフェニル)-1-プロパノン, 3-(3,4-ジヒロドキシフェニル)-3′-β-D-グルコピラノシル-2′,4′,6′-トリヒドロキシプロピオフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O11
CAS番号:
分子量:
452.41
Beilstein:
1412711
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89571-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)