Merck
PHL89544
イソリキリチゲニン
phyproof® Reference Substance
別名:
(E)-1-(2,4-ジヒドロキシフェニル)-3-(4-ヒドロキシフェニル)-2-プロペン-1-オン, 4,2′,4′-トリヒドロキシカルコン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O4
CAS番号:
分子量:
256.25
Beilstein:
1914296
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
InChI Key
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89544-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL89544-10MG