Merck
PHL84193
Vitexin 2′′-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
2′′-Glucosylvitexin, 4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-(2′′-glucosylglucoside), Flavosativaside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O15
CAS番号:
分子量:
594.52
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC1=CC(O)=C(C(C=C(C2=CC=C(O)C=C2)O3)=O)C3=C1[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C27H30O15/c28-7-15-20(35)22(37)26(42-27-23(38)21(36)19(34)16(8-29)41-27)25(40-15)18-12(32)5-11(31)17-13(33)6-14(39-24(17)18)9-1-3-10(30)4-2-9/h1-6,15-16,19-23,25-32,34-38H,7-8H2/t15-,16-,19-,20-,21+,22+,23-,25+,26-,27+/m1/s1
InChI Key
FYTOTHFWELWOCG-OAFKVUNRSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL84193-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)