Merck
PHL83524
Mahanimbine
phyproof® Reference Substance
別名:
(+)-3,11-Dihydro-3,5-dimethyl-3-(4-methyl-3-penten-1-yl)pyrano[3,2-a]carbazole, Mahanimbin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO
CAS番号:
分子量:
331.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC(C)=CCCC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=CC=C4)O1
InChI
1S/C23H25NO/c1-15(2)8-7-12-23(4)13-11-18-21-19(14-16(3)22(18)25-23)17-9-5-6-10-20(17)24-21/h5-6,8-11,13-14,24H,7,12H2,1-4H3
InChI Key
HTNVFUBCWIYPJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83524-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)