Merck
PHL83484
Camelliaside B
phyproof® Reference Substance
別名:
Kaempferol 3-(2G-xylosylrutinoside)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38O19
CAS番号:
分子量:
726.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C32H38O19/c1-10-19(38)23(42)25(44)31(46-10)49-27-21(40)17(8-33)48-32(29(27)51-30-24(43)20(39)15(37)9-45-30)50-28-22(41)18-14(36)6-13(35)7-16(18)47-26(28)11-2-4-12(34)5-3-11/h2-7,10,15,17,19-21,23-25,27,29-40,42-44H,8-9H2,1H3/t10-,15+,17+,19-,20-,21+,23+,24+,25+,27-,29+,30-,31-,32+/m0/s1
InChI Key
MVXYVHBRCFDZCJ-IRIIMWQRSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83484-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)