グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1C(C(C(C1c4cc(c(cc4)OCCC(O)c5cc(c(cc5)OC)OC)OC)C)C)c2cc(c(cc2)OCCC(O)c3cc(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
InChI Key
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83243-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)