Merck
PHL83240
3-O-Acetyl 9,11-dehydro β-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
9,11-Dehydro β-boswellic acid acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H48O4
CAS番号:
分子量:
496.72
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
保管温度
2-8°C
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83240-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)