Merck
PHL82591
3,3′-Di-O-methylellagic acid 4′-xylopyranoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3,3′-Di-O-methyl ellagic acid 4′-O-β-D-xylopyranoside, 2-Hydroxy-3,8-dimethoxy-7-(β-D-xylopyranosyloxy)-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 3,3′-Di-O-methyl-4-O-((β-D-xylopyranosyl)ellagic acid, 3-O-Methylducheside A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H18O12
CAS番号:
分子量:
462.36
Beilstein:
1612181
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(OC)c(O[C@@H]4OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc5C(=O)Oc1c2-c35
InChI
1S/C21H18O12/c1-28-15-8(22)3-6-11-12-7(20(27)32-17(11)15)4-10(16(29-2)18(12)33-19(6)26)31-21-14(25)13(24)9(23)5-30-21/h3-4,9,13-14,21-25H,5H2,1-2H3/t9-,13+,14-,21+/m1/s1
InChI Key
UDWUZPSSUIWBKB-LAPUEANGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82591-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)