Merck
PHL82544
Fuziline
phyproof® Reference Substance
別名:
15α-Hydroxyneoline, Senbusine C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NO7
CAS番号:
分子量:
453.57
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@]1([C@@H](OC)C2[C@]([C@@H](O)[C@H](OC)[C@]3([H])[C@@H]4O)(O)[C@]4([H])[C@]5(C3)[H])C5(C2N6CC)[C@@H](O)CCC1(C6)COC
InChI
1S/C24H39NO7/c1-5-25-9-22(10-30-2)7-6-13(26)23-12-8-11-16(27)14(12)24(29,21(28)17(11)31-3)15(20(23)25)18(32-4)19(22)23/h11-21,26-29H,5-10H2,1-4H3/t11-,12+,13-,14+,15?,16-,17+,18-,19+,20?,21-,22?,23?,24+/m0/s1
InChI Key
FPECZWKKKKZPPP-GVQAKTSBSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82544-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)