Merck
PHL82295
Aconine
phyproof® Reference Substance
別名:
Jesaconine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H41NO9
CAS番号:
分子量:
499.59
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@]2(COC)[C@@]([H])([C@H](C3[C@@]([C@]4([H])[C@]56[H])(O)[C@@H](O)[C@@H]([C@@](O)(C6)[C@@H]4O)OC)OC)C5([C@H](C1)OC)C3N(CC)C2
InChI
1S/C25H41NO9/c1-6-26-9-22(10-32-2)12(27)7-13(33-3)24-11-8-23(30)19(28)14(11)25(31,20(29)21(23)35-5)15(18(24)26)16(34-4)17(22)24/h11-21,27-31H,6-10H2,1-5H3/t11-,12-,13+,14-,15+,16+,17-,18?,19-,20+,21+,22+,23-,24+,25-/m1/s1
InChI Key
SQMGCPHFHQGPIF-JIOYIOPFSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82295-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)