Merck
PHL80505
Neomangiferin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O16
CAS番号:
分子量:
584.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C25H28O16/c26-4-12-17(31)20(34)22(36)24(39-12)14-8(29)3-11-15(19(14)33)16(30)6-1-10(7(28)2-9(6)38-11)40-25-23(37)21(35)18(32)13(5-27)41-25/h1-3,12-13,17-18,20-29,31-37H,4-5H2
InChI Key
VUWOVGXVRYBSGI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80505-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)