Merck
PHL80335
Peonidin 3,5-diglucoside chloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Paeonin chloride, Peonin chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H33ClO16
CAS番号:
分子量:
661.01
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(cc4)O)OC)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO
InChI
1S/C28H32O16.ClH/c1-39-16-4-10(2-3-13(16)32)26-17(42-28-25(38)23(36)21(34)19(9-30)44-28)7-12-14(40-26)5-11(31)6-15(12)41-27-24(37)22(35)20(33)18(8-29)43-27;/h2-7,18-25,27-30,33-38H,8-9H2,1H3,(H-,31,32);1H/t18-,19-,20-,21-,22+,23+,24-,25-,27-,28-;/m1./s1
InChI Key
NLSMPWTZYGSAEU-CYUNEVMDSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80335-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)