Merck
PHL80111
セサモール
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4-(メチレンジオキシ)フェノール, 5-ベンゾジオキソロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O3
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
127405
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
InChI Key
LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)