Merck
PHL22641
(−)-デグエリン
new
phyproof® Reference Substance
別名:
(7aS,13aS)-13,13a-ジヒドロ-9,10-ジメトキシ-3,3-ジメチル-3H-ビス[1]ベンゾピラノ[3,4-b:6',5'-e]ピラン-7(7aH)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22O6
CAS番号:
分子量:
394.42
MDL番号:
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
HPLC: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc2OC[C@H]3Oc4c(ccc5OC(C)(C)C=Cc45)C(=O)[C@H]3c2cc1OC
InChI
1S/C23H22O6/c1-23(2)8-7-12-15(29-23)6-5-13-21(24)20-14-9-17(25-3)18(26-4)10-16(14)27-11-19(20)28-22(12)13/h5-10,19-20H,11H2,1-4H3/t19-,20+/m1/s1
InChI Key
ORDAZKGHSNRHTD-UXHICEINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
活性化Aktインヒビタ-。MAPK、ERK1/2、JNKには作用しません。 抗がん薬, 化学予防薬。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL22641-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)