Merck
PHL22470
Dillapiole
phyproof® Reference Substance
別名:
6-Allyl-4,5-dimethoxy-1,3-benzodioxole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14O4
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
196037
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (GC)
メーカー/製品名
PhytoLab
テクニック
HPLC: suitable
密度
1.163 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1c(CC=C)cc2OCOc2c1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-4-5-8-6-9-11(16-7-15-9)12(14-3)10(8)13-2/h4,6H,1,5,7H2,2-3H3
InChI Key
LIKYNOPXHGPMIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
包装
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL22470-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)