おすすめの製品
利用可能性
available only in EU
サイズ
29 × 21.5 × 10
アプリケーション
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Formaldehyde is one of the main pollutants of indoor air. This carcinogenic product is present in many manufactured goods used in building construction or decorative products. It is ubiquitous in dwellings and offices, wherre we spend over 80 % of our time. In the long term, formaldehyde can lead to serious health problems, especially affecting respiratory tract diseases (asthma, bronchial irritations . . . ).
特徴および利点
Portable logger of Indoor Air Quality (IAQ) to continuously and selectively measure confinement and formaldehyde with the levels stipulated for indoor air quality.
適合性
Fits the following instruments:
NEFOR011
NEFOR011
その他情報
Weight: 0.7
Temperature conditions: Room temperature
Temperature conditions: Room temperature
法的情報
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)