安全性情報
LMPS070
Polysulfide in light mineral oil
0.0300% (300 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
品質水準
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.0300% (300 ppm)
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChI Key
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
LMPS070-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)