Key Documents
G006144
HPLC Analysis of Peptides and Proteins on Proteomix® SCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D. Column
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Proteomix SCX-NP1.7, 3 cm x 4.6 mm I.D., 1.7 μm particles (Z777145)
mobile phase: (A) 20 mM sodium phosphate, pH 6.0; (B) A + 1.0 M NaCl
gradient: 0 to 50% B in 5 min; 15 min prewash
flow rate: 2 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein
    Cytochrome c from chicken heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,222 basis
    Lecithinase-A
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)