Merck
G006133
HPLC Analysis of HSA Fusion Protein on Proteomix® SAX-NP5
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
pressure: 2016 psi (139 bar)
column temp.: 30 °C
column: Proteomix SAX-NP5 25 cm x 4.6mm I.D., 5 μm particles (Z777229)
detector: UV, 280 nm
flow rate: 0.5 mL/min
mobile phase: Piperazine, Triethanolamine, bis-tris propane and N-methylpiperazine, 20 mM each,(A) pH 9.7; (B) pH 3.0 ( adjust by HCl )
sample: HSA fusion peptide 5 mg/mL, 10 μL (MW 75 kD, pI 5.0, HSA conjugated peptide in diabetes treatment)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)